4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR1929-5GEA 55.6 EUR
APOSOR1929-5G APOSOR1929-1G APOSOR1929-25G
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid
Kaava: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39 g/mol
Sulamispiste: 236…238 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06656268
CAS-numero: 136496-72-5