3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR1933-1GEA 26.4 EUR
APOSOR1933-1G APOSOR1933-25G APOSOR1933-5G
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BClO₄
MW: 214,4100 g/mol
Sulamispiste: 174…178 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06659874
CAS-numero: 603122-82-3