p-Tolyl chloroformate
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR1994-1GEA 58.6 EUR
APOSOR1994-1G APOSOR1994-500MG APOSOR1994-5G
p-Tolyl chloroformate
p-Tolyl chloroformate
Kaava: C₈H₇ClO₂
Kiehumispiste: 99,5 °C/20mmHg
Tiheys: 1,188 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 86 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00013255
CAS-numero: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II