2-(4-Morpholino)-5-nitropyridine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR200103-25GEA 175 EUR
APOSOR200103-25G
2-(4-Morpholino)-5-nitropyridine 98%
2-(4-Morpholino)-5-nitropyridine
Kaava: C₉H₁₁N₃O₃
MW: 209,2019 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00023308
CAS-numero: 26820-62-2