(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2005-100GEA 85 EUR
APOSOR2005-100G APOSOR2005-500G APOSOR2005-25G
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Kaava: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Sulamispiste: 132…136 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07782132
CAS-numero: 23876-15-5