2-Amino-N-sec-butylbenzamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR21223-5GEA 294 EUR
APOSOR21223-5G APOSOR21223-25G
2-Amino-N-sec-butylbenzamide
2-Amino-N-sec-butylbenzamide
Kaava: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,26
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00116303
CAS-numero: 30391-87-8