1-(2-Cyanophenyl)piperidine
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR21258-25GEA 248 EUR
APOSOR21258-25G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine
1-(2-Cyanophenyl)piperidine
Kaava: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,26 g/mol
Kiehumispiste: 122…125 °C/1mmHg
Sulamispiste: 41…45 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00049221
CAS-numero: 72752-52-4
EINECS: 427-330-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III