4-tert-Butylbenzamide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR21726-50GEA 0 EUR
APOSOR21726-50G APOSOR21726-10G APOSOR21726-250G
4-tert-Butylbenzamide 98%
4-tert-Butylbenzamide
Kaava: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Sulamispiste: 171…715 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017139
CAS-numero: 56108-12-4