4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR21848-10GEA 0 EUR
APOSOR21848-10G APOSOR21848-1G
4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Kaava: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
MW: 281,1340 g/mol
Sulamispiste: 92…93 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00173652
CAS-numero: 66742-56-1