1-Bromo-4-hexyloxybenzene
APOSOR21905-50GEA
0
EUR
APOSOR21905-50G
APOSOR21905-10G
1-Bromo-4-hexyloxybenzene
1-Bromo-4-hexyloxybenzene
Kaava:
C₁₂H₁₇BrO MW: 257,18 g/mol Kiehumispiste: 110 °C/0,1mmHg Tiheys: 1,23 g/cm³ (25 °C) Leimahduspiste: 110 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00173753 CAS-numero: 30752-19-3 |