4-Propoxybenzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR21919-500MGEA 0 EUR
APOSOR21919-500MG APOSOR21919-100MG APOSOR21919-5G
4-Propoxybenzonitrile
4-Propoxybenzonitrile
Kaava: C₁₀H₁₁NO
Sulamispiste: 41 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00173874
CAS-numero: 60758-84-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III