4'-Iodoacetanilide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2193-1GEA 14.8 EUR
APOSOR2193-5G APOSOR2193-1G
4'-Iodoacetanilide
4'-Iodoacetanilide
Kaava: C₈H₈INO
MW: 261,0597 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016352
CAS-numero: 622-50-4