4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR22002-1GEA 254 EUR
APOSOR22002-1G APOSOR22002-5G
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Kaava: C₁₁H₁₀ClNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00093863
CAS-numero: 50593-73-2