5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR22019-100MGEA 0 EUR
APOSOR22019-100MG APOSOR22019-1G APOSOR22019-250MG
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,2000 g/mol
Sulamispiste: 167…168 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00100490
CAS-numero: 7298-67-1