4-(Ethylamino)benzoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR22095-1GEA 23.5 EUR
APOSOR22095-1G APOSOR22095-10G APOSOR22095-5G
4-(Ethylamino)benzoic acid
4-(Ethylamino)benzoic acid
Kaava: C₉H₁₁NO₂
Sulamispiste: 175…177 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00102118
CAS-numero: 7409-09-8