7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR22118-5GEA 142 EUR
APOSOR22118-5G APOSOR22118-10G APOSOR22118-1G
7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Kaava: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Kiehumispiste: 120 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00114700
CAS-numero: 22776-09-6