2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2218-5GEA 86.4 EUR
APOSOR2218-5G APOSOR2218-1G APOSOR2218-250MG
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Kaava: C₁₃H₁₈N₂O
Sulamispiste: 153…156 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00060339
CAS-numero: 56814-11-0