5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR22404-25GEA 539 EUR
APOSOR22404-25G APOSOR22404-5G
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Kaava: C₉H₉ClO₂
Sulamispiste: 35 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00218579
CAS-numero: 2892-16-2