5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR22602-100GEA 65.9 EUR
APOSOR22602-100G
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Kaava: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,21 g/mol
Sulamispiste: 113…115 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00020727
CAS-numero: 1131-18-6