(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride 97%
Varoitus
APOSOR22614-25GEA 0 EUR
APOSOR22614-1G APOSOR22614-250MG APOSOR22614-25G APOSOR22614-100G APOSOR22614-5G
(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride 97%
(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Kaava: C₃H₉ClN₂O
MW: 124,57 g/mol
Sulamispiste: 169…172 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 71810-97-4