(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR22930-1KGEA 364 EUR
APOSOR22930-1KG APOSOR22930-500G APOSOR22930-100G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Kaava: C₆H₇NO
MW: 109,1259 g/mol
Kiehumispiste: 102…106 °C/0,25mmHg
Sulamispiste: 54…58 °C
Leimahduspiste: 110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00213364
CAS-numero: 49805-30-3
EINECS: 421-830-0