1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2302-5GEA 82 EUR
APOSOR2302-5G APOSOR2302-1G
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₂H₂₁BO₂
Kiehumispiste: 125 °C/0,23mmHg
Tiheys: 0,968 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05663845
CAS-numero: 141091-37-4