2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23080-5GEA 0 EUR
APOSOR23080-5G APOSOR23080-250MG APOSOR23080-1G
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₅H₅NO₂S
MW: 143,1637 g/mol
Sulamispiste: 145…150 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03407332
CAS-numero: 35272-15-2