Benzothiazol-2-ylmethanol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23091-250MGEA 17.7 EUR
APOSOR23091-250MG APOSOR23091-1G
Benzothiazol-2-ylmethanol
Benzothiazol-2-ylmethanol
Kaava: C₈H₇NOS
MW: 165,21 g/mol
Sulamispiste: 95…100 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00226293
CAS-numero: 37859-42-0