N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23101-1GEA 14.8 EUR
APOSOR23101-1G
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid 97%
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid
Kaava: C₁₄H₁₇NO₄
MW: 263,2900 g/mol
Sulamispiste: 76…81 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01568759
CAS-numero: 10314-98-4