2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR23153-1GEA 235 EUR
APOSOR23153-1G
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₈H₅NO₂S₂
MW: 211,25
Sulamispiste: 156…160 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01936014
CAS-numero: 24044-07-3