2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23221-250MGEA 70.2 EUR
APOSOR23221-250MG
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₉H₆N₂O₂S
MW: 206,22
Sulamispiste: 283…284 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052304
CAS-numero: 39067-29-3