4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23291-100GEA 665 EUR
APOSOR23291-100G APOSOR23291-5G APOSOR23291-25G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Kaava: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,1833 g/mol
Sulamispiste: 82…83 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02681938
CAS-numero: 99662-34-7