4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23309-1GEA 19.1 EUR
APOSOR23309-1G APOSOR23309-25G APOSOR23309-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Kaava: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,2682 g/mol
Sulamispiste: 41…46 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00452233
CAS-numero: 27913-99-1