6-Phenoxynicotinic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23316-1GEA 73.2 EUR
APOSOR23316-1G
6-Phenoxynicotinic acid 98%
6-Phenoxynicotinic acid
Kaava: C₁₂H₉NO₃
MW: 215,2048 g/mol
Sulamispiste: 164…166 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02682068
CAS-numero: 51362-38-0