1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23386-1GEA 110 EUR
APOSOR23386-1G APOSOR23386-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Kaava: C₁₀H₈N₂O₂
Sulamispiste: 182…186 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00463580
CAS-numero: 1133-77-3