1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23388-250MGEA 77.6 EUR
APOSOR23388-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Kaava: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,1800 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00103497
CAS-numero: 132274-70-5