Bis(4-methoxyphenyl)phenylphosphine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23446-5GEA 116 EUR
APOSOR23446-5G
Bis(4-methoxyphenyl)phenylphosphine
Bis(4-methoxyphenyl)phenylphosphine
Kaava: C₂₀H₁₉O₂P
MW: 322,34 g/mol
Sulamispiste: 88…90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00048993
CAS-numero: 14180-51-9