5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR23902-5GEA 80.5 EUR
APOSOR23902-5G APOSOR23902-1G APOSOR23902-250MG
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Kaava: C₅H₆Cl₂N₂O₂S
Kiehumispiste: 105 °C/1mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052536
CAS-numero: 88398-93-0
UN: 3261
ADR: 8,III