2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR24042-1GEA 99.6 EUR
APOSOR24042-1G APOSOR24042-250MG
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Kaava: C₅H₂N₂O₂S
MW: 154,15 g/mol
Sulamispiste: 121…124 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00052580
CAS-numero: 42137-23-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III