5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR24051-500MGEA 165 EUR
APOSOR24051-500MG APOSOR24051-1G
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Kaava: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,1555 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085146
CAS-numero: 89808-75-3