Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Varoitus
APOSOR24192-25GEA 98.6 EUR
APOSOR24192-25G APOSOR24192-1G APOSOR24192-5G
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Kaava: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169,18
Sulamispiste: 96…100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051652
CAS-numero: 31037-02-2
EINECS: 31037-02-2