N,N-Dimethylcyanoacetamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR24266-5GEA 95.1 EUR
APOSOR24266-5G APOSOR24266-25G
N,N-Dimethylcyanoacetamide
N,N-Dimethylcyanoacetamide
Kaava: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Sulamispiste: 59…66 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051623
CAS-numero: 7391-40-4