Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR24349-5GEA 44 EUR
APOSOR24349-5G APOSOR24349-1G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
Kaava: C₆H₈ClNO₂S
MW: 193,65 g/mol
Sulamispiste: 183…185 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00068149
CAS-numero: 39978-14-8