(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
APOSOR24913-100GEA 0 EUR
APOSOR24913-100G
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Kaava: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
Sulamispiste: 193…195 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011966
CAS-numero: 52509-14-5