1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
Varoitus
APOSOR2502-100GEA 171 EUR
APOSOR2502-100G APOSOR2502-25G APOSOR2502-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole
Kaava: C₅H₈N₂
Kiehumispiste: 135…139 °C
Tiheys: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00036665
CAS-numero: 694-48-4