2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2532-1GEA 51.3 EUR
APOSOR2532-1G APOSOR2532-5G
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Kaava: C₈H₇N₃S
MW: 177,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00490009
CAS-numero: 30235-28-0