4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2638-10GEA 322 EUR
APOSOR2638-10G APOSOR2638-1G APOSOR2638-5G
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Kaava: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,21 g/mol
Sulamispiste: 151…154 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00523648
CAS-numero: 6331-71-1