4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR26752-5GEA 52.7 EUR
APOSOR26752-5G APOSOR26752-10G APOSOR26752-1G
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone
Kaava: C₉H₉NO₄
MW: 195,18
Sulamispiste: 97…100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017023
CAS-numero: 6277-38-9
EINECS: 228-476-7