Methyl quinoxaline-6-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR26804-10GEA 93.7 EUR
APOSOR26804-10G
Methyl quinoxaline-6-carboxylate
Methyl quinoxaline-6-carboxylate
Kaava: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Sulamispiste: 101…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00102618
CAS-numero: 23088-23-5