2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
Vaara
APOSOR27041-250GEA 159 EUR
APOSOR27041-250G APOSOR27041-100G APOSOR27041-25G
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Kaava: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03
Sulamispiste: 108…112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052633
CAS-numero: 875-35-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III