Ethyl acetopyruvate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR27077-25GEA 75 EUR
APOSOR27077-25G
Ethyl acetopyruvate 98%
Ethyl acetopyruvate
Kaava: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15
Kiehumispiste: 101…103 °C/12mmHg
Sulamispiste: 16…18 °C
Tiheys: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00009124
CAS-numero: 615-79-2