Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2750-1GEA 87.9 EUR
APOSOR2750-1G
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Kaava: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,0681 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07021501
CAS-numero: 886361-98-4