2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR27640-100MGEA 14.8 EUR
APOSOR27640-100MG APOSOR27640-500MG
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
Kaava: C₁₁H₁₂N₂O₄
Sulamispiste: 115 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00439921
CAS-numero: 30742-62-2