1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 97%
Vaara
APOSOR27867-500GEA 595 EUR
APOSOR27867-5G APOSOR27867-500G APOSOR27867-100G APOSOR27867-25G
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 97%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Kaava: C₅H₅N₅
MW: 135,13
Sulamispiste: >325 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005688
CAS-numero: 2380-63-4
EINECS: 219-174-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III